Learn More
Meta Hidrocloruro de Fluoxetina, TRC
Código de producto. 30135429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135429 25 mg 25 miligramos
30134480 50 mg 50 miligramos
30012344 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22582025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79088-29-2
Fórmula molecular C17 H18 F3 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 345.79
Sinónimo (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride, Fluoxetine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC N-metil-3-fenil-3-[3-(trifluorometil)fenoxi]propano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CNCCC(Oc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-11-10-16(13-6-3-2-4-7-13)22-15-9-5-8-14(12-15)17(18,19)20;/h2-9,12,16,21H,10-11H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1107
Porcentaje de pureza >95%