Learn More
meta-Clorambucilo, TRC
Código de producto. 30362136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362136 5 mg 5 miligramos
30362087 25 mg -
30357785 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3251305MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134862-11-6
Fórmula molecular C14H19Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 304.21
Sinónimo 3-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutanoic Acid, Chlorambucil Impurity
Nombre IUPAC Ácido 4-[3-[bis(2-cloroetil)amino]fenil]butanoico
SMILES OC(=O)CCCc1cccc(c1)N(CCCl)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meta-Chlorambucil
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19Cl2NO2/c15-7-9-17(10-8-16)13-5-1-3-12(11-13)4-2-6-14(18)19/h1,3,5,11H,2,4,6-10H2,(H,18,19)