Learn More
MedChemExpress [Met5]-Enkephalin, amide TFA
Código de producto. 16444056
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16444056 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16444056 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP1467A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress [Met5]-Enkephalin, amide TFA is an agonist for δ opioid receptors as well as putative ζ (zeta) opioid receptors.
Especificaciones
Pureza 98.35%
Contenido y almacenamiento Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 686.7 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (145.62 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo 5-Methionine-enkephalin amide TFA