Learn More
Mesulfen, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesulfen |
| CAS | 135-58-0 |
| Fórmula molecular | C14 H12 S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Mesulfen, Thianthrene','2,7-dimethyl-, 2,7-Dimethylthianthrene, Cutilen, Cutosolo, Mesulfen, Mesulphen, Mitabol, Mitigal, Neosulfine, Odylen, Peligal, Scabol, Sudermo, Thianthol, Thianthrol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12S2/c1-9-3-5-11-13(7-9)15-12-6-4-10(2)8-14(12)16-11/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc2Sc3cc(C)ccc3Sc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2,7-dimetiltiantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 244.375 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.038 |