Learn More
Tocris Bioscience™ Mesulergine hydrochloride
Descripción
5-HT2A and 2C receptor antagonist (pA2 values are 9.1 for each receptor) and D2-like dopamine receptor partial agonist (Ki = 8 nM). Displays antiprolactin and antiparkinsonian effects in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesulergine hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.95 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 398.95 |