Learn More
Mestranol, TRC
Código de producto. 30482790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482790 500 mg 500 miligramos
30479193 10 mg 10 miligramos
30480448 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM258755500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-33-3
Fórmula molecular C21 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 310.43
Sinónimo Mestranol, 3-methoxy-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 19-Nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy- (6CI,8CI), 17-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17β-o1, 17-Ethynyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 17-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 17α-Ethinylestradiol 3-methyl ether, 17α-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17β-ol, 17α-Ethynyl-3-methoxy-17β-hydroxy-δ1,3,5(10)-estratriene, 17α-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 17α-Ethynylestradiol methyl ether, 3-Methoxy-17α-ethinylestradiol, 3-Methoxy-17α-ethynylestradiol, 3-Methoxy-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-Methoxy-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17β-ol, 3-Methoxyethynylestradiol, 3-Methylethynylestradiol, 3-O-Methyl-17α-ethynylestradiol, 3-O-Methylethynylestradiol, 33355, 8027 C. B., Devocin, EE 3ME, Ethinylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-monomethyl ether, Ethynylestradiol methyl ether, Inostral, Menophase, Mestranol, NSC 84032, Norquen, Ovastol, SC 4725, δ-MVE, 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy-, (17α)-
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-3-metoxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-ol
SMILES COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mestranol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1933