Learn More
Mestranol, MedChemExpress
Código de producto. 16488276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488276 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0390
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Mestranol is an inactive prodrug and becomes biologically active on conversion to ethinyl estradiol (EE). Mestranol acts as an estrogen receptor agonist. Mestranol combines with a progestin in vivo and can be used for the research of menopausal hormone or menstrual disorders.
Mestranol is an inactive prodrug and becomes biologically active on conversion to ethinyl estradiol (EE). Mestranol acts as an estrogen receptor agonist. Mestranol combines with a progestin in vivo and can be used for the research of menopausal hormone or menstrual disorders.
Specifications
Nombre del producto químico o material Mestranol
CAS 72-33-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (107.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@]2(O)C#C)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(OC)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 310.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.43
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid