Learn More
mestranol, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mestranol |
| CAS | 72-33-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Mestranol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C21 H26 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Mestranol, 17-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 3-Methoxyethynylestradiol, 3-Methylethynylestradiol, 3-O-Methylethynylestradiol, 33355, 8027 C. B., Devocin, EE 3ME, Ethinylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-monomethyl ether, Ethynylestradiol methyl ether, Inostral, Menophase, NSC 84032, Norquen, Ovastol, SC 4725, 3-methoxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy- (6CI,8CI), 17-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17beta-o1, 17-Ethynyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ol, 17alpha-Ethinylestradiol 3-methyl ether, 17alpha-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17beta-ol, 17alpha-Ethynyl-3-methoxy-17beta-hydroxy-Delta1,3,5(10)-estratriene, 17alpha-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 17alpha-Ethynylestradiol methyl ether, 3-Methoxy-17alpha-ethinylestradiol, 3-Methoxy-17alpha-ethynylestradiol, 3-Methoxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-Methoxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17beta-ol, 3-O-Methyl-17alpha-ethynylestradiol, delta-MVE, 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy-, (17alpha)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc2c1 |
| Mostrar más |