Learn More
Mesterolona, TRC
Código de producto. 30009872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009872 250 mg 250 miligramos
30005608 50 mg 50 miligramos
30005830 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009872 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225800250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1424-00-6
Fórmula molecular C20 H32 O2
Peso molecular (g/mol) 304.47
Sinónimo Androstan-3-one, 17-hydroxy-1-methyl-, (1α,5α,17β)-, 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy-1α-methyl- (6CI,7CI,8CI), (1α,5α,17β)-17-Hydroxy-1-methylandrostan-3-one, 17β-Hydroxy-1α-methyl-5α-androstan-3-one, 1α-Methyl-17β-hydroxy-5α-androstan-3-one, 1α-Methyl-5α-androstan-17β-ol-3-one, 1α-Methyl-5α-dihydrotestosterone, Androviron, MEST, Mesteranum, Mesterolone, Mestoranum, NSC 75054, Proviron, Provirone 25, SH 723, Testiwop
Nombre IUPAC (1S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-1,10,13-trimetil-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@H]1CC(=O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesterolone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h12-13,15-18,22H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.2402