Learn More
mesterolona, Mikromol™
Descripción
Mesterolona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesterolone |
| CAS | 1424-00-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Mesterolone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H32 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Androviron, MEST, Mesteranum, Mesterolone, Mestoranum, NSC 75054, Proviron, Provirone 25, SH 723, Testiwop, Androstan-3-one, 17-hydroxy-1-methyl-, (1alpha,5alpha,17beta)-, 5alpha-Androstan-3-one, 17beta-hydroxy-1alpha-methyl- (6CI,7CI,8CI), (1alpha,5alpha,17beta)-17-Hydroxy-1-methylandrostan-3-one, 17beta-Hydroxy-1alpha-methyl-5alpha-androstan-3-one, 1alpha-Methyl-17beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-one, 1alpha-Methyl-5alpha-androstan-17beta-ol-3-one, 1alpha-Methyl-5alpha-dihydrotestosterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h12-13,15-18,22H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CC(=O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C |
| Nombre IUPAC | (1S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-1,10,13-trimetil-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |