Learn More
Mestanolona-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mestanolone-d5 |
| CAS | 853904-66-2 |
| Fórmula molecular | C20H27D5O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (5α,17β)-17-Hydroxy-17-methylandrostan-3-one-d5, 17α-Methyl-17β-hydroxy-5α- androstan-3-one-d5, 17α-Methyl-5α-dihydrotestosterone-d5, 17α-Methylandrostan-17β-ol-3-one-d5, 17α-Methyldihydrotestosterone-d5, Androstalone-d5, Assimil-d5, Ermalone-d5, Mestalone-d5, Mestanolon-d5, Methybol-d5, Methylandrostanolone-d5, Methylantalon-d5, NSC 18219-d5, Preroide-d5, RU 143-d5, Tantarone-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13,15-17,22H,4-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1/i3D3,11D2 |
| SMILES | O=C1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC([2H])([2H])[C@@]4(O)C([2H])([2H])[2H])([H])C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 309.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.2716 |