Learn More
Mestanolona 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322436 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322436 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14914700ME100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mestanolone
CAS 521-11-9
Nombres de analitos o componentes Mestanolone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C20 H32 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Androstan-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (5α,17β)-, 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy-17-methyl- (6CI,7CI,8CI), 17α-Methyl-17β-hydroxy-5α-androstan-3-one, 17α-Methyl-5α-androstan-17β-ol-3-one, 17α-Methyl-5α-dihydrotestosterone, 17α-Methylandrostan-17β-ol-3-one, 17α-Methylandrostan-3-on-17β-ol, 17α-Methylandrostanolone, 17α-Methyldihydrotestosterone, 17β-Hydroxy-17-methyl-5α-androstan-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-3-androstanone, 17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androstan-3-one, 5α-Androstan-17α-methyl-17β-ol-3-one, Androstalone, Assimil, Ermalone, Mestalone, Mestanolon, Mestanolone, Methybol, Methylandrostanolone, Methylantalon, NSC 18219, Preroide, RU 143, Tantarone, Stanozolol EP impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13,15-17,22H,4-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13,17-trimetil-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 304.47
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.2402 g/mol