Learn More
Mesotriona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesotrione |
| CAS | 104206-82-8 |
| Fórmula molecular | C14 H13 N O7 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-[4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione, Callisto, Mesotrione, Tenacity, Tenacity (herbicide), Xiaohuangcaotong, ZA 1296 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO7S/c1-23(21,22)8-5-6-9(10(7-8)15(19)20)14(18)13-11(16)3-2-4-12(13)17/h5-7,13H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metilsulfonil-2-nitrobenzoil)ciclohexano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 339.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.0413 |