Learn More
Mesosulfuron, TRC
Código de producto. 30472598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472598 100 mg 100 miligramos
30484120 10 mg 10 miligramos
30468890 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472598 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM314120100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400852-66-6
Fórmula molecular C16 H19 N5 O9 S2
Peso molecular (g/mol) 489.4802
Sinónimo 2-[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-4-[[(methylsulfonyl)amino]methyl]benzoic acid, AE-F 154851, Mesosulfuron
Nombre IUPAC 2-[(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)carbamoilsulfamoilo]-4-(metanosulfonamidometil)ácido benzoico
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(CNS(=O)(=O)C)ccc2C(=O)O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesosulfuron
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N5O9S2/c1-29-12-7-13(30-2)19-15(18-12)20-16(24)21-32(27,28)11-6-9(8-17-31(3,25)26)4-5-10(11)14(22)23/h4-7,17H,8H2,1-3H3,(H,22,23)(H2,18,19,20,21,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.0624