Learn More
Mesosulfurón-metilo, TRC
Código de producto. 30133551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133551 5 g 5 g
17911735 1 g 1 g
17962825 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2252555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208465-21-8
Fórmula molecular C17 H21 N5 O9 S2
Peso molecular (g/mol) 503.51
Sinónimo AE-F 130060, AE-F 130060-00, Mesomaxx, Mesosulfuron-methyl, Shima
Nombre IUPAC Metil 2-[(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)carbamoilsulfamoilo]-4-(metanassulfonamidometil)benzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(CNS(=O)(=O)C)cc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesosulfuron-methyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N5O9S2/c1-29-13-8-14(30-2)20-16(19-13)21-17(24)22-33(27,28)12-7-10(9-18-32(4,25)26)5-6-11(12)15(23)31-3/h5-8,18H,9H2,1-4H3,(H2,19,20,21,22,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.0781
Porcentaje de pureza >95%