Learn More
Mesosulfurón-metilo 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315824 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315824 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14913500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesosulfuron-methyl
CAS 208465-21-8
Nombres de analitos o componentes Mesosulfuron-methyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N5 O9 S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N5O9S2/c1-29-13-8-14(30-2)20-16(19-13)21-17(24)22-33(27,28)12-7-10(9-18-32(4,25)26)5-6-11(12)15(23)31-3/h5-8,18H,9H2,1-4H3,(H2,19,20,21,22,24)
SMILES COC(=O)c1ccc(CNS(=O)(=O)C)cc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
Nombre IUPAC 2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)carbamoilsulfamoil]-4-(metanosulfonamidometil)benzoato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 503.51
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.0781 g/mol