Learn More
Mesoridazina, TRC
Código de producto. 30006951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006951 100 mg 100 miligramos
30005504 10 mg 10 miligramos
30003632 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225760100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5588-33-0
Fórmula molecular C21 H26 N2 O S2
Peso molecular (g/mol) 386.57
Sinónimo 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)- (7CI,8CI), 1-Methyl-2-[2-[2-(methylsulfinyl)phenothiazin-10-yl]ethyl]piperidine, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine, Mesoridazine, NSC 186066, Serentil, TPS 23, Thioridazine-2-sulfoxide
Nombre IUPAC 10-[2-(1-metilpiperidina-2-il)etil]-2-metilsulfinilfenotiazina
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Mesoridazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1487
Porcentaje de pureza >95%