Learn More
Mesoridazina, TRC
Código de producto. 30005504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005504 10 mg 10 miligramos
30003632 5 mg 5 miligramos
30006951 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22576010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5588-33-0
Fórmula molecular C21 H26 N2 O S2
Peso molecular (g/mol) 386.57
Sinónimo 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)- (7CI,8CI), 1-Methyl-2-[2-[2-(methylsulfinyl)phenothiazin-10-yl]ethyl]piperidine, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine, Mesoridazine, NSC 186066, Serentil, TPS 23, Thioridazine-2-sulfoxide
Nombre IUPAC 10-[2-(1-metilpiperidina-2-il)etil]-2-metilsulfinilfenotiazina
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesoridazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1487
Porcentaje de pureza >95%