Learn More
Besilato de mesoridazina Lipomed
Código de producto. 30458785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458785 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30458785 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMES1880BS100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Besilato de mesoridazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesoridazine Besilate
CAS 32672-69-8
Nombres de analitos o componentes Mesoridazine Besilate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H26 N2 O S2 . C6 H6 O3 S
Sinónimo Thioridazine Hydrochloride Imp. B (EP), Thioridazine Imp. B (EP), 10 H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, benzenesulfonate (1:1)10 H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, monobenzenesulfonate (9 CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10 H-phenothiazine (1:1), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine (1:1) (8 CI), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C.OS(=O)(=O)c5ccccc5
Nombre IUPAC ácido bencenosulfónico; 10-[2-(1-metilpiperidin-2-il)etil]-2-metilsulfinilfenotiazina
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 544.75
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 544,1524 g/mol