Learn More
Mesoprazina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323679 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323679 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14913300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesoprazine
CAS 1824-09-5
Nombres de analitos o componentes Mesoprazine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H18 Cl N5 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(3-methoxypropyl)-N'-(1-methylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-chloro-4-(isopropylamino)-6-[(3-methoxypropyl)amino]- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-N2-(3-methoxypropyl)-N4-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Chloro-4-(isopropylamino)-6-[(γ-methoxypropyl)amino]-s-triazine, G 34698, Mesoprazine, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-(3-methoxypropyl)-N4-(1-methylethyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18ClN5O/c1-7(2)13-10-15-8(11)14-9(16-10)12-5-4-6-17-3/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
SMILES COCCCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
Nombre IUPAC 6-cloro-N2-isopropil-N4-(3-metoxipropil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 259.736
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.12 g/mol