Learn More
meso-tetrafenilporfina, TRC
Código de producto. 30449491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449491 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30449491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT31050025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-Tetraphenylporphine
CAS 917-23-7
Fórmula molecular C44H30N4
Cantidad 25 g
Sinónimo 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphine, α,β,γ,Δ-Tetraphenylporphine, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphrin, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphyrin, 5,10,15,20-Tetraphenyl-22H,24H-prophyrin, 5,10,15,20-Tetraphenylporphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin, NSC 18506, NSC 640184, TPP, TPP (Chelating Agent), Tetraphenylporphine, Tetraphenylporphyrin, meso-Tetraphenylporphyrin
Fórmula InChI InChI=1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
SMILES C1=Cc2[nH]c1c(c3ccccc3)c4ccc(n4)c(c5ccccc5)c6ccc([nH]6)c(c7ccccc7)c8ccc(n8)c2c9ccccc9
Nombre IUPAC (5Z,10Z,14Z,19Z)-5,10,15,20-tetrafenil-21,23-dihidroporfirina
Peso molecular (g/mol) 614.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.247