Learn More
meso-Tetrafenilporfina, bajo en cloro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453807 1 g 1 g
11463807 5 g 5 g
11473807 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18261.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 917-23-7 | C44H30N4 | 614.75 g/mol
meso-Tetraphenylporphyrin is a porphyrin-based compound of interest in molecular electronics and supramolecular building blocks. Porphyrins are often used to construct structures in supramolecular chemistry. It finds it application as a sensitizer used for the photochemical generation of singlet oxygen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La meso-tetrafenilporfirina es un compuesto de interés basado en porfirina en electrónica molecular y compuestos básicos supramoleculares. Las porfirinas se usan a menudo para construir estructuras en química supramolecular. Se aplica como sensibilizador en la generación fotoquímica de oxígeno singlete.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917-23-7
Fórmula molecular C44H30N4
Peso molecular (g/mol) 614.75
Número MDL MFCD00011680
Clave InChI AQPPOLXYUQPDOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraphenylporphyrin, 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin, meso-tetraphenylporphine, tetraphenylporphine, 5,10,15,20-tetraphenylporphine, meso-tetraphenylporphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl, 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine, meso-tetraphenylporphyrine, tetraphenyl porphine
PubChem CID 70186
SMILES N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-Tetraphenylporphine
Nombre de nota low chlorine
Punto de fusión 449°C to 451°C
Cantidad 1 g
Beilstein 379542
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 5,10,15,20-tetrafenil-21,22-dihidroporfirina
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.71