Learn More
meso-Tetrakis(4-metoxifenil)porfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435720 10 g 10 g
11425720 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25946.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22112-78-3 | C48H38N4O4 | 734.856 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22112-78-3
Fórmula molecular C48H38N4O4
Peso molecular (g/mol) 734.856
Número MDL MFCD09909566
Clave InChI SKXWDGDNWBYACJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl-21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl porphyrin, tetra p-methoxyphenyl porphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl, 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl-21,22-dihydroporphyrin, 2,7,12,17-tetrakis 4-methoxyphenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2.1.1 3 ,?.1?, 1 1 .1 1 3 , 1 ? tetracosa-1,3,5,7,9,11 23 ,12,14,16,18 21 ,19-undecaene, 4-methoxy-1-7,12,17-tris 4-methoxyphenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2 .1.1<3,6>.1<8,11>.1<13,16> tetracosa-1,3,5,7,9,11 23 ,12,14,16,18 21 ,19-undec aen-2-yl benzene, acmc-209fs6, tetrakis p-methoxyphenyl porphyrin, meso-tetra 4-methoxyphenyl porphine
PubChem CID 140886
Nombre IUPAC 5,10,15,20-tetrakis(4-metoxifenilo)-21,22-dihidroporfirina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=C(C=C7)OC)C8=CC=C(C=C8)OC)C9=CC=C(C=C9)OC)N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphine
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 734.87
Porcentaje de pureza 95%