Learn More
meso-Tetrakis(4-metoxifenil)porfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425720 1 g 1 g
11435720 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25946.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 22112-78-3 | C48H38N4O4 | 734.856 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22112-78-3
Fórmula molecular C48H38N4O4
Peso molecular (g/mol) 734.856
Número MDL MFCD09909566
Clave InChI SKXWDGDNWBYACJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl-21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl porphyrin, tetra p-methoxyphenyl porphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl, 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl-21,22-dihydroporphyrin, 2,7,12,17-tetrakis 4-methoxyphenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2.1.1 3 ,?.1?, 1 1 .1 1 3 , 1 ? tetracosa-1,3,5,7,9,11 23 ,12,14,16,18 21 ,19-undecaene, 4-methoxy-1-7,12,17-tris 4-methoxyphenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2 .1.1<3,6>.1<8,11>.1<13,16> tetracosa-1,3,5,7,9,11 23 ,12,14,16,18 21 ,19-undec aen-2-yl benzene, acmc-209fs6, tetrakis p-methoxyphenyl porphyrin, meso-tetra 4-methoxyphenyl porphine
PubChem CID 140886
Nombre IUPAC 5,10,15,20-tetrakis(4-metoxifenilo)-21,22-dihidroporfirina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=C(C=C7)OC)C8=CC=C(C=C8)OC)C9=CC=C(C=C9)OC)N3
Spécification
Nombre del producto químico o material meso-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 734.87
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.