Learn More
meso-tetrakis(2-piridil)porfina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | meso-Tetrakis(2-pyridyl)porphine |
| CAS | 40904-90-3 |
| Fórmula molecular | C40 H26 N8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5,10,15,20-Tetra-2-pyridinyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetra-2-pyridylporphine, 5,10,15,20-Tetrakis(2-pyridyl)porphyrin, meso-Tetra-2-pyridylporphine, meso-Tetrakis(2-pyridyl)porphyrin, meso-Tetrakis(o-pyridyl)porphine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H26N8/c1-5-21-41-25(9-1)37-29-13-15-31(45-29)38(26-10-2-6-22-42-26)33-17-19-35(47-33)40(28-12-4-8-24-44-28)36-20-18-34(48-36)39(27-11-3-7-23-43-27)32-16-14-30(37)46-32/h1-24,45,48H/b37-29-,37-30-,38-31-,38-33-,39-32-,39-34-,40-35-,40-36- |
| SMILES | C1=Cc2[nH]c1c(c3ccccn3)c4ccc(n4)c(c5ccccn5)c6ccc([nH]6)c(c7ccccn7)c8ccc(n8)c2c9ccccn9 |
| Nombre IUPAC | (5E,10Z,14Z,19E)-5,10,15,20-tetrapiridin-2-il-21,23-dihidroporfirina |
| Peso molecular (g/mol) | 618.688 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 618.228 |