Learn More
Tetracloruro de meso-tetra (N-metil-2-piridil) porfina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetra (N-Methyl-2-pyridyl) Porphine Tetrachloride |
| CAS | 129051-18-9 |
| Fórmula molecular | C44 H38 N8 . 4Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,2',2'',2'''-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis[1-methylpyridinium Tetrachloride, TMPyP 2, meso-Tetra (N-Methyl-2-pyridyl) Porphine Tetrachloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H37N8.4ClH/c1-49-25-9-5-13-37(49)41-29-17-19-31(45-29)42(38-14-6-10-26-50(38)2)33-21-23-35(47-33)44(40-16-8-12-28-52(40)4)36-24-22-34(48-36)43(32-20-18-30(41)46-32)39-15-7-11-27-51(39)3;;;;/h5-28H,1-4H3,(H,45,46,47,48);4*1H/q+3;;;;/p-3/b41-29-,41-30-,42-31-,42-33-,43-32-,43-34-,44-35-,44-36-;;;; |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].C[n+]1ccccc1c2c3C=Cc([nH]3)c(c4cccc[n+]4C)c5ccc(n5)c(c6cccc[n+]6C)c7ccc([nH]7)c(c8cccc[n+]8C)c9ccc2n9 |
| Nombre IUPAC | (1Z,4E,9E,15Z)-5,10,15,20-tetrakis(1-metilpiridin-1-io-2-il)-21,23-dihidroporfirina;tetracloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 818.1973541 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 820.64 |