Learn More
meso-lacturo, TRC
Código de producto. 30473808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473808 2.5 mg 2.50 miligramo
30466350 10 mg 10 miligramos
30466349 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1135952.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13076-19-2
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Sinónimo (3R,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, trans-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, trans-3,6-Dimethyl-p-Dioxane-2,5-dione, trans-Lactide
SMILES O=C([C@@H](C)O1)O[C@@H](C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-Lactide
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0423
Porcentaje de pureza >95%