Learn More
meso-Erythritol, MedChemExpress
Código de producto. 16454376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16454376 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16454376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100551
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress meso-Erythritol is a sugar alcohol that occurs naturally in a variety of foods (e.g., pear, watermelon), is 60-80% as sweet as sucrose, and is an approved low-calorie sweetener food additive.
meso-Erythritol is a sugar alcohol that occurs naturally in a variety of foods (e.g., pear, watermelon), is 60-80% as sweet as sucrose, and is an approved low-calorie sweetener food additive.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-Erythritol
Forma física Solid
CAS 149-32-6
Color White to Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H10O4
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (818.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (818.87 mM)
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
Peso molecular (g/mol) 122.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 97.0%