Learn More
meso-eritritol-1,1,2,3,4,4-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erythritol-d6 |
| CAS | 2714435-98-8 |
| Fórmula molecular | C4 D6 H4 O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | (2 R,3 S)-rel-1,2,3,4-Butanetetrol-1,1,2,3,4,4-d6, rel-(2 R,3 S)-1,2,3,4-Butanetetrol-1,1,2,3,4,4-d6, Erythritol-1,1,2,3,4,4-D6, (2 R,3 S)-Butane-1,2,3,4-tetrol-1,2,3,4-13C4, meso-Erythritol-d6, meso-Erythritol-1,1,2,3,4,4-d6, Erythrit-d6, Erythritol-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8 H,1-2H2/t3-,4+/i1D2,2D2,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(O)[C@]([2 H])(O)C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | (2 R,3 S)-1,1,2,3,4,4-hexadeuteriobutano-1,2,3,4-tetrol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.1568 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0956 g/mol |
| Mostrar más |