Learn More
Ácido meso-2,3-dimercaptosuccínico, TRC
Código de producto. 30372608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372608 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30372608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4467401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 304-55-2
Fórmula molecular C4H6O4S2
Cantidad 1 g
Sinónimo Chemet, DIM-SA, DMS, DMSA, Ro 1-7977, Succimer, meso-Dimercaptosuccinic Acid, meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, (R*,S*)-2,3-Dimercaptobutanedioic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2+
SMILES OC(=O)[C@H](S)[C@H](S)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.9708