Learn More
Ácido meso-2,3-dimercaptosuccínico, TRC
Código de producto. 30369286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369286 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30369286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44674025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 304-55-2
Fórmula molecular C4H6O4S2
Cantidad 25 g
Sinónimo Chemet, DIM-SA, DMS, DMSA, Ro 1-7977, Succimer, meso-Dimercaptosuccinic Acid, meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, (R*,S*)-2,3-Dimercaptobutanedioic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2+
SMILES OC(=O)[C@H](S)[C@H](S)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.9708
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.