Learn More
Ácido meso-2,3-dimercaptosuccínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553894 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10553894 100 g Frasco de vidrio 100 g
10053180 5 g Frasco de vidrio 5 g
10206860 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10553894 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226671000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    885.65€ / 100 g
    Ahorro 159.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 304-55-2 | C4H6O4S2 | 182.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304-55-2
Fórmula molecular C4H6O4S2
Peso molecular (g/mol) 182.21
Número MDL MFCD00064799
Clave InChI ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Sinónimo succimer, meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, meso-dimercaptosuccinic acid, dmsa, dim-sa, 2r,3s-rel-2,3-dimercaptosuccinic acid, succimero, succimerum, chemet, dimercaptosuccinic acid
PubChem CID 2724354
ChEBI CHEBI:63623
Nombre IUPAC ácido (2S,3R)-2,3-bis(sulfanilo)butanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)S)(C(=O)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-2, 3-Dimercaptosuccinic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 196°C to 198°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH(SH)CH(SH)CO2H
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,8995
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo