Learn More
Ácido meso-2,3-dimercaptosuccínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429026 1 g 1 g
11439026 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17909.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 304-55-2 | C4H6O4S2 | 182.208 g/mol
It is applied as a selective masking agent and chelating agent for cadmium in EDTA titration of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como agente enmascarante selectivo y agente quelante para cadmio en la valoración con EDTA del cinc.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol (25 mg/ml, da como resultado incoloro a amarillo claro, transparente).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304-55-2
Fórmula molecular C4H6O4S2
Peso molecular (g/mol) 182.208
Número MDL MFCD00064799
Clave InChI ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Sinónimo succimer, meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, meso-dimercaptosuccinic acid, dmsa, dim-sa, 2r,3s-rel-2,3-dimercaptosuccinic acid, succimero, succimerum, chemet, dimercaptosuccinic acid
PubChem CID 2724354
ChEBI CHEBI:63623
Nombre IUPAC ácido (2S,3R)-2,3-bis(sulfanilo)butanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)S)(C(=O)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid
Punto de fusión ∼196°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 1725150
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,8865
Información de solubilidad Soluble in water,and ethanol (25mg/ml,results in colorless to light yellow,clear).
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 97%