Learn More
Ácido meso-2,3-dibromosuccínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10275000 500 g Frasco de plástico 500 g
11965031 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10275000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147575000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 608-36-6 | Molecular Formula: C4H2Br2O4 | Molecular Weight: 273.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-36-6
Fórmula molecular C4H2Br2O4
Peso molecular (g/mol) 273.87
Número MDL MFCD00066439
Clave InChI FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-L
Sinónimo 2r,3s-2,3-dibromosuccinic acid, meso-2,3-dibromosuccinic acid, unii-d2ii9ugq9x, d2ii9ugq9x, butanedioic acid, 2,3-dibromo-, 2r,3s-rel, 2r,3s-rel-2,3-dibromosuccinic acid, 2r,3s-2,3-dibromobutanedioic acid, meso-dibromosuccinic acid, 2,3-dibromosuccinic acid, meso, 2,3-dibromosuccinic acid meso-form mi
PubChem CID 641611
Nombre IUPAC ácido (2S,3R)-2,3-dibromobutandioico
SMILES [O-]C(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-2,3-Dibromosuccinic acid
Punto de fusión >275.0°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH(Br)CH(Br)CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 02,625
Índice Merck 14,3029
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (17°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, sparingly soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.88
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo