Learn More
Ácido meso-2,3-dibromosuccínico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11455817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455817 100 g 100 g
11428830 250 g 250 g
11465817 500 g 500 g
11475817 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11455817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24382.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicación
El ácido meso-2,3-dibromosuccínico se utiliza en síntesis orgánica y productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Ligeramente soluble en agua y cloruro de metenilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-36-6
Fórmula molecular C4H2Br2O4
Peso molecular (g/mol) 273.87
Número MDL MFCD00066439
Clave InChI FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-L
Sinónimo 2r,3s-2,3-dibromosuccinic acid, meso-2,3-dibromosuccinic acid, unii-d2ii9ugq9x, d2ii9ugq9x, butanedioic acid, 2,3-dibromo-, 2r,3s-rel, 2r,3s-rel-2,3-dibromosuccinic acid, 2r,3s-2,3-dibromobutanedioic acid, meso-dibromosuccinic acid, 2,3-dibromosuccinic acid, meso, 2,3-dibromosuccinic acid meso-form mi
PubChem CID 641611
Nombre IUPAC ácido (2S,3R)-2,3-dibromobutandioico
SMILES [O-]C(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-2,3-Dibromosuccinic acid
Punto de fusión ∼280°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 1725173
Índice Merck 14,3029
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water and methenyl chloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.89
Porcentaje de pureza 98%