Learn More
meso-1,2-Difenil-1,2-etanodiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10156873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10156873 5 g Frasco de vidrio 5 g
10678063 1 g Frasco de vidrio 1 g
10628824 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10156873 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 247680050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 579-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 579-43-1
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.26
Número MDL MFCD00064253
Clave InChI IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
PubChem CID 853018
ChEBI CHEBI:50015
Nombre IUPAC (1R,2S)-1,2-difeniletano-1,2-diol
SMILES OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-1, 2-Diphenyl-1, 2-ethanediol
Punto de fusión 136.0°C to 137.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino