Learn More
meso-1,2-Dibromo-1,2-difeniletano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371777 25 g 25 g
11361777 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04956.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13440-24-9 | C14H12Br2 | 340.058 g/mol
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane is used to study the reaction of ± and meso-SBr2 with 9-substituted fluorenide ions in dimethyl sulfoxide. It undergoes electrochemical dehalogenation in acetonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El meso-1,2-dibromo-1,2-difeniletano se utiliza para estudiar la reacción de ± y meso-SBR2 con 9 iones fluoruro sustituidos en dimetilsulfóxido. Se somete a deshalogenación electroquímica en acetonitrilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13440-24-9
Fórmula molecular C14H12Br2
Peso molecular (g/mol) 340.058
Número MDL MFCD00000137
Clave InChI GKESIQQTGWVOLH-LSLKUGRBSA-N
Sinónimo meso-dibromostilbene
PubChem CID 102063597
Nombre IUPAC [(1S)-1,2-dibromo-2-feniletil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Punto de fusión ∽241°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Beilstein 2050820
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.07
Porcentaje de pureza 97%