Learn More
Mesna, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesna |
| CAS | 19767-45-4 |
| Fórmula molecular | C2 H5 O3 S2 . Na |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Mesna, Sodium 2-sulfanylethanesulfonate, Ethanesulfonic acid, 2-mercapto-, sodium salt (1:1) (ACI), Ethanesulfonic acid, 2-mercapto-, monosodium salt (8CI, 9CI), 2-Mercapto-1-ethanesulfonic acid monosodium salt, 2-Mercaptoethanesulfonic acid monosodium salt, 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, D 7093, MeSH ID: D015080, Mesnex, Mesnum, Mistabron, Mistabronco, Mitexan, Mucofluid, Prehepon, Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, UCB 3983, Uromitexan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS |
| Nombre IUPAC | sodio; 2-sulfaniletanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.9578 |