Learn More
Mesna, Mikromol™
Código de producto. 17992966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17992966 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17992966 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0345.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mesna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesna
CAS 19767-45-4
Nombres de analitos o componentes Mesna
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C2 H5 O3 S2 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Mesna, Sodium 2-sulfanylethanesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
Nombre IUPAC sodio; 2-sulfaniletanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 164.18
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.9578 g/mol