Learn More
Sal sódica de ácido mesitilensulfónico hemihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409517 25 g 25 g
11419517 100 g 100 g
11429517 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22029.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6148-75-0 | C9H11NaO3S | 222.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6148-75-0
Fórmula molecular C9H11NaO3S
Peso molecular (g/mol) 222.23
Número MDL MFCD00067712
Clave InChI AOJUNZYQOYSGHT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium mesitylenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulphonate, mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate, mesitylenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt 1:1, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, mesitylene sodium sulfonate, acmc-1bbae
PubChem CID 23661859
Nombre IUPAC sodio; 2,4,6-trimetilbencenosulfonato
SMILES [Na+].CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 5784990
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.26 (222.25 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%