Learn More
Dihidrato de ácido mesitilenosulfónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesitylenesulfonic acid dihydrate |
| Punto de fusión | 74°C to 77°C |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2585 |
| Beilstein | 1961501 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.29 (200.26 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |