Learn More
Dihidrato de ácido mesitilenosulfónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456996 25 g 25 g
11466996 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25321.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 835617-36-2 | C9H16O5S | 236.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 835617-36-2
Fórmula molecular C9H16O5S
Peso molecular (g/mol) 236.282
Número MDL MFCD00149535
Clave InChI LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2-mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid dihydrate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, dihydrate, mesitylenesulfonicaciddihydrate, mesitylenesulfonic acid dihydrate, 98+%, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrate 1:2, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid, oxamethane, oxamethane
PubChem CID 15620344
Nombre IUPAC ácido 2,4,6-trimetilbencenosulfónico;dihidrato
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)O)C.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitylenesulfonic acid dihydrate
Punto de fusión 74°C to 77°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2585
Beilstein 1961501
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.29 (200.26 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%