Learn More
Mesitileno, TRC
Código de producto. 30472029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472029 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30472029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM258390100ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trimethylbenzene
CAS 108-67-8
Fórmula molecular C9 H12
Cantidad 100 mL
Sinónimo Benzene, 1,3,5-trimethyl-, Mesitylene (8CI), 1,3,5-Trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylbenzene, 3,5-Dimethyltoluene, NSC 9273, sym-Trimethylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)cc(C)c1
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 120.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0939