Learn More
Mesitileno, Fluka™
Código de producto. 15989477 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15989477 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 15989477 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor R15965ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
  • Asistencia técnica de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitylene
Envase Frasco de vidrio
CAS 108-67-8
Fórmula molecular C6H3(CH3)3
Color Transparente
Punto de fusión -45°C
Punto de ebullición 163°C to 166°C
Sinónimo 1,3,5-Trimethylbenzene
Peso molecular (g/mol) 120.19
Cantidad 5 mL
Grado Estándar analítico