Learn More
Hidrazida de mesitileno-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491888 1 g 1 g
15401898 5 g 5 g
15411898 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55586.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16182-15-3
Fórmula molecular C9H14N2O2S
Peso molecular (g/mol) 214.283
Número MDL MFCD00007585
Clave InChI JQUBKTQDNVZHIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl hydrazide, mesitylene-2-sulphonohydrazide, 2-mesitylenesulfonyl hydrazide, 2-mesitylenesulfonohydrazide, 2-mesitylenesulfono hydrazide, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrazide, hydrazino 2,4,6-trimethylphenyl sulfone, mesitylenesulphonohydrazide, mesitylenesulfonylhydrazide, 2-mesitylehesulfonohydrazide
PubChem CID 85321
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilbencenosulfonohidrazida
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)NN)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitylene-2-sulfonyl hydrazide
Punto de fusión 112°C to 114°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Beilstein 2118380
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo