Learn More
Cloruro de mesitileno-2-sulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499343 500 g 500 g
11479343 25 g 25 g
11489343 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11775.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 773-64-8 | C9H11ClO2S | 218.695 g/mol
Mesitylene-2-sulfonyl chloride is used as reagent for intramolecular lactamizations and lactonization. It also acts as a reagent for protecting guanidino groups and tryptophan. It is used as coupling reagent in polynucleotide synthesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de mesitileno-2-sulfonilo se utiliza como reactivo para las lactamizaciones intramoleculares y la lactonización. También actúa como reactivo para proteger los grupos guanidinos y el triptófano. Se utiliza como reactivo de acoplamiento en la síntesis de polinucleótidos.
Solubilidad
Soluble en tolueno (casi transparente).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Incompatible con bases fuertes. Almacenar alejado de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773-64-8
Fórmula molecular C9H11ClO2S
Peso molecular (g/mol) 218.695
Número MDL MFCD00007434
Clave InChI PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
PubChem CID 13046
Nombre IUPAC cloruro de 2,4,6-trimetilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitylene-2-sulfonyl chloride
Punto de fusión 53°C to 57°C
Punto de ebullición 150°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Cantidad 500 g
Número UN UN3261
Beilstein 1107601
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.7
Porcentaje de pureza 99%