Learn More
Mesitilcobre, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesitylcopper |
| CAS | 75732-01-3 |
| Fórmula molecular | C9H11Cu |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2,4,6-Trimethylphenyl)copper, 1,3,5-Trimethyl-benzene Copper Complex, Copper(I) Mesityl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11.Cu/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;/h4-5H,1-3H3; |
| SMILES | Cc1cc(C)c([Cu])c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | (2,4,6-trimetilfenil)cobre |
| Peso molecular (g/mol) | 182.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0157 |