Learn More
Mesitilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408907 1 g 1 g
11418907 5 g 5 g
11428907 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20534.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 34688-71-6 | C11H13N | 159.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34688-71-6
Fórmula molecular C11H13N
Peso molecular (g/mol) 159.232
Número MDL MFCD00013815
Clave InChI SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylacetonitrile, 2,4,6-trimethylphenylacetonitrile, 2-mesitylacetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2,4,6-trimethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanenitrile, mesitylacetonitrile #
PubChem CID 520698
Nombre IUPAC 2-(2,4,6-Trimetilfenil)acetonitrilo
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)CC#N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitylacetonitrile
Punto de fusión 77°C to 80°C
Punto de ebullición 120°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 1942677
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 98%