Learn More
Óxido de mesitilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Mesityloxide |
| CAS | 141-79-7 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | 4-Methylpent-3-en-2-one, Cilastatin Sodium Imp. D (EP), 3-Penten-2-one, 4-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 4-Methyl-3-penten-2-one (ACI), 2,2-Dimethylvinyl methyl ketone, 2-Methyl-2-penten-4-one, 2-Methyl-4-oxo-2-pentene, 4-Methyl-3-pentene-2-one, Isobutenyl methyl ketone, Isopropylideneacetone, Mesityl oxide, Methyl 2,2-dimethylvinyl ketone, Methyl 2-methyl-1-propenyl ketone, Methyl isobutenyl ketone, NSC 38717 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(=CC(=O)C)C |
| Nombre IUPAC | 4-metilpent-3-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 98.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0732 |