Learn More
Óxido de mesitilo, TRC
Código de producto. 30464582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464582 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30464582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225635250ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesityloxide
CAS 141-79-7
Fórmula molecular C6 H10 O
Cantidad 250 mL
Sinónimo 4-Methylpent-3-en-2-one, Cilastatin Sodium Imp. D (EP), 3-Penten-2-one, 4-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 4-Methyl-3-penten-2-one (ACI), 2,2-Dimethylvinyl methyl ketone, 2-Methyl-2-penten-4-one, 2-Methyl-4-oxo-2-pentene, 4-Methyl-3-pentene-2-one, Isobutenyl methyl ketone, Isopropylideneacetone, Mesityl oxide, Methyl 2,2-dimethylvinyl ketone, Methyl 2-methyl-1-propenyl ketone, Methyl isobutenyl ketone, NSC 38717
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Nombre IUPAC 4-metilpent-3-en-2-ona
Peso molecular (g/mol) 98.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0732